Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[6,6]-Phenyl-C61-butyric acid dodecyl ester ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: [60]PCB-C12

P2015-100MG
TCIAP2015-100MGEA 273 EUR InStock
TCIAP2015-100MG
[6,6]-Phenyl-C61-butyric acid dodecyl ester ≥98.0% (par HPLC)
[6,6]-Phenyl-C61-butyric acid dodecyl ester


Formule: C₈₃H₃₆O₂
MW: 1065,20 g/mol
Numéro CAS: 571177-69-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca7bca24c88d5dfe76032421d2ca289b8c33f68a&vid=ca7bca24c88d5dfe76032421d2ca289b8c33f68a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité