Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de phénylmagnésium 16% ∼1 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

P2025-250G
TCIAP2025-250GEA 115 EUR InStock
TCIAP2025-250G
Bromure de phénylmagnésium 16% ∼1 mol/L dans le THF
Bromure de phénylmagnésium


Formule: C₆H₅BrMg
Numéro MDL: MFCD00000038
Numéro CAS: 100-58-3
EINECS: 202-867-2
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c3041688ec82847d6574816c5193860269d8185&vid=16da71d18d3609860d85a2ab8df65f04a8cc172d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 16.0 to 18.5 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité