Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N',N'',N''',N''''-Pentaacetylchitopentaose ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Penta-N-acetylchitopentaose, GlcNAc beta(1-4)GlcNAc beta(1-4)GlcNAc beta(1-4)GlcNAc beta(1-4)GlcNAc

P2027-10MG
TCIAP2027-10MGEA 649 EUR InStock
TCIAP2027-10MG
N,N',N'',N''',N''''-Pentaacetylchitopentaose ≥97.0% (par HPLC)
N,N',N'',N''',N''''-Pentaacetylchitopentaose


Formule: C₄₀H₆₇N₅O₂₆
MW: 1033,99 g/mol
Point de fusion: 295°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00210240
Numéro CAS: 36467-68-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf9d1b6d040c9856c022c3da52546bc2bd7bd03b&vid=cf9d1b6d040c9856c022c3da52546bc2bd7bd03b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -10.0 deg (C=0.5,H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité