Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Pipéridinecarboxamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Piperidine-2-carboxamide

P2028-1G
TCIAP2028-1GEA 184 EUR InStock
TCIAP2028-1G
2-Pipéridinecarboxamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Pipéridinecarboxamide


Formule: C₆H₁₂N₂O
MW: 128,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663784
Numéro CAS: 19889-77-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e31d3ac43c2aa2b77389f2062cb0dd165aa8d7dc&vid=e31d3ac43c2aa2b77389f2062cb0dd165aa8d7dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité