Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Prasugrel ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl Acetate, 5-(2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate

P2040-200MG
TCIAP2040-200MGEA 73.7 EUR InStock
TCIAP2040-200MG
Prasugrel ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Prasugrel


Formule: C₂₀H₂₀FNO₃S
MW: 373,44 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09954140
Numéro CAS: 150322-43-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b038727f3469dee9487b4d1640761f8954229ff2&vid=b038727f3469dee9487b4d1640761f8954229ff2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité