Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Piribedil ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P2054-200MG
TCIAP2054-200MGEA 58.3 EUR InStock
TCIAP2054-200MG
Piribedil ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Piribedil


Formule: C₁₆H₁₈N₄O₂
Numéro MDL: MFCD00868264
Numéro CAS: 3605-01-4
EINECS: 222-764-6
Merck Index: 14,07493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5931da2daa42185a61fc7e8c7ea1e8b56237484e&vid=5931da2daa42185a61fc7e8c7ea1e8b56237484e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité