Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Phenethylimidazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P2065-5G
TCIAP2065-5GEA 109 EUR InStock
TCIAP2065-5G
1-Phenethylimidazole ≥98.0% (par GC)
1-Phenethylimidazole


Formule: C₁₁H₁₂N₂
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD11977663
Numéro CAS: 49823-14-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21240b052a123e26ce6be0637ca17164e3f5fd20&vid=21240b052a123e26ce6be0637ca17164e3f5fd20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité