Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyrène ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Danger

P2072-1G
TCIAP2072-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAP2072-1G
Pyrène ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation
Pyrène


Formule: C₁₆H₁₀
MW: 202,26 g/mol
Point d'ébullition: 404°C
Numéro MDL: MFCD00004136
Numéro CAS: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,07963
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5938a5200052f7cf6bec77bba54b9406967bd68d&vid=bb9c0578054e3dcb94994918b09c8b169ca7ef34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité