Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetonitrile, 2-(alpha-Cyanobenzyl)pyridine, alpha-Phenyl-2-pyridineacetonitrile

P2094-1G
TCIAP2094-1GEA 107 EUR InStock
TCIAP2094-1G
2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetonitrile


Formule: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,24 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD00023497
Numéro CAS: 5005-36-7
EINECS: 225-677-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c90f2f1b3bde35a8c11b329efdaff0ab9a085fc0&vid=c90f2f1b3bde35a8c11b329efdaff0ab9a085fc0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité