Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenyl[4-(trimethylsilyl)thiophen-3-yl]iodonium trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyl[4-(trimethylsilyl)thiophen-3-yl]iodonium triflate, Phenyl[4-(trimethylsilyl)-3-thienyl]iodonium trifluoromethanesulphonate, Phenyl[4-(trimethylsilyl)-3-thienyl]iodonium triflate

P2097-200MG
TCIAP2097-200MGEA 137 EUR InStock
TCIAP2097-200MG
Phenyl[4-(trimethylsilyl)thiophen-3-yl]iodonium trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (par HPLC)
Phenyl[4-(trimethylsilyl)thiophen-3-yl]iodonium trifluoromethanesulphonate


Formule: C₁₄H₁₆F₃IO₃S₂Si
MW: 508,38 g/mol
Point de fusion: 172°C
Numéro CAS: 175224-35-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18e42283a66419de9149cebec66dd6540da54216&vid=18e42283a66419de9149cebec66dd6540da54216&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité