3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par HPLC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochromene-1,3,8,10-tetraone, Pigment Red 224, PTCDA
P2102-1G
TCIAP2102-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAP2102-1G
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (par HPLC), purifié par sublimation
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Formule: C₂₄H₈O₆
MW: 392,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006916
Numéro CAS: 128-69-8
EINECS: 204-905-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26c7eeb906805ba1218fff3f0bb7fdb32cc58923&vid=26c7eeb906805ba1218fff3f0bb7fdb32cc58923&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Amber to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité