Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propyl-n-octanoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P2113-25ML
TCIAP2113-25MLEA 74.8 EUR InStock
TCIAP2113-25ML
Propyl-n-octanoate ≥98.0% (par GC)
Propyl-n-octanoate


Formule: C₁₁H₂₂O₂
Point d'ébullition: 226°C
Numéro MDL: MFCD00056317
Numéro CAS: 624-13-5
EINECS: 210-830-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa1db44d511498f4ac35fa5671dee1d6f9336582&vid=aa1db44d511498f4ac35fa5671dee1d6f9336582&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité