Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pigment Orange 43 ≥94.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzo[lmn]benzo[4,5]imidazo[2,1-b]benzo[4,5]imidazo[2,1-i][3,8]phenanthroline-8,17-dione, Vat Orange 7

P2124-5G
TCIAP2124-5GEA 95.7 EUR InStock
TCIAP2124-5G
Pigment Orange 43 ≥94.0% (sur base azote total)
Pigment Orange 43


Formule: C₂₆H₁₂N₄O₂
MW: 412,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00071829
Numéro CAS: 4424-06-0
EINECS: 224-597-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12ae1f94af690f4ac1bd91e80f77233d16726d9d&vid=12ae1f94af690f4ac1bd91e80f77233d16726d9d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 94.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité