Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide) (DPX) ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P2141-250MG
TCIAP2141-250MGEA 55 EUR InStock
TCIAP2141-250MG
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide) (DPX) ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide) (DPX)


Formule: C₁₈H₁₈Br₂N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043749
Numéro CAS: 14208-10-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a905495be83b16f6e7eb7883564ff61a28f475b&vid=8a905495be83b16f6e7eb7883564ff61a28f475b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité