Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(2-Pyridyl)indole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Pyridin-2-yl)-1H-indole

P2142-200MG
TCIAP2142-200MGEA 116 EUR InStock
TCIAP2142-200MG
2-(2-Pyridyl)indole ≥97.0% (par GC)
2-(2-Pyridyl)indole


Formule: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00033466
Numéro CAS: 13228-40-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eaf5d38c927033068eca0f6fc449b142ea75fb1&vid=8eaf5d38c927033068eca0f6fc449b142ea75fb1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité