Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate ≥98.0% (P)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Potassium trifluoro(methoxymethyl)borate

P2153-1G
TCIAP2153-1GEA 115 EUR InStock
TCIAP2153-1G
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate ≥98.0% (P)
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate


Formule: C₂H₅BF₃KO
MW: 151,96 g/mol
Point de fusion: 153°C
Numéro MDL: MFCD10566517
Numéro CAS: 910251-11-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85df6421fc66e25dc2e061b11934698e2670e8a0&vid=85df6421fc66e25dc2e061b11934698e2670e8a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité