Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Phénylpipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Phenylpiperidine

P2159-1G
TCIAP2159-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAP2159-1G
1-Phénylpipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Phénylpipéridine


Formule: C₁₁H₁₅N
MW: 161,25 g/mol
Point d'ébullition: 258°C
Numéro MDL: MFCD00129777
Numéro CAS: 4096-20-2
EINECS: 223-848-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdc77bdd37ef45df0283c8d33cd2d58b9387933f&vid=fdc77bdd37ef45df0283c8d33cd2d58b9387933f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité