Palladium (II) acétate ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié, purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Danger
P2161-1G
TCIAP2161-1GEA 277 EUR InStock
TCIAP2161-1G
Palladium (II) acétate ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié, purifié par sublimation
Palladium (II) acétate
Formule: C₄H₆O₄Pd
Numéro MDL: MFCD00012453
Numéro CAS: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Merck Index: 14,06991
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88773b8cc00d12095cacd7c46f30cd2c3eee25c6&vid=8f77c1c73a9045587915840f6e266f43c54d7890&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Elemental analysis (Nitrogen) max. 0.30 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité