Phenethyl salicylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Salicylic Acid Phenethyl Ester, 2-Hydroxybenzoic Acid Phenethyl Ester, 2-Hydroxybenzoic Acid 2-Phenylethyl Ester, Salicylic Acid 2-Phenylethyl Ester, Phenethyl 2-Hydroxybenzoate, 2-Phenylethyl 2-Hydroxybenzoate, 2-Phenylethyl Salicylate
P2165-25G
TCIAP2165-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAP2165-25G
Phenethyl salicylate ≥98.0% (par GC)
Phenethyl salicylate
Formule: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Point d'ébullition: 370°C
Numéro MDL: MFCD00020036
Numéro CAS: 87-22-9
EINECS: 201-732-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14a027321357c59a7438d30e32181970f8e1bee9&vid=14a027321357c59a7438d30e32181970f8e1bee9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité