Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium tetracyanoborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

P2168-200MG
TCIAP2168-200MGEA 99 EUR InStock
TCIAP2168-200MG
Potassium tetracyanoborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium tetracyanoborate


Formule: C₄BKN₄
Point de fusion: 413°C
Numéro MDL: MFCD11983240
Numéro CAS: 261356-49-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccc0bb9e33dbdb93796ece7b6d4ac37deea7b5f1&vid=ccc0bb9e33dbdb93796ece7b6d4ac37deea7b5f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité