Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-(4-Pyridyl)-2,2':6',2''-terpyridine ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

P2202-200MG
TCIAP2202-200MGEA 695 EUR InStock
TCIAP2202-200MG
4'-(4-Pyridyl)-2,2':6',2''-terpyridine ≥97.0% (sur base azote total)
4'-(4-Pyridyl)-2,2':6',2''-terpyridine


Formule: C₂₀H₁₄N₄
Numéro MDL: MFCD00932037
Numéro CAS: 112881-51-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9121e29d9b2a5f0c7604ca5d3c227d95a94a7a7b&vid=9121e29d9b2a5f0c7604ca5d3c227d95a94a7a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 221.0 to 226.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité