Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (1R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline

P2215-200MG
TCIAP2215-200MGEA 149 EUR InStock
TCIAP2215-200MG
(R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline


Formule: C₁₅H₁₅N
MW: 209,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD11858641
Numéro CAS: 180272-45-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 80.0 to 84.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité