Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Pyrroline hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dihydro-1H-pyrrole hydrochloride

P2240-1G
TCIAP2240-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAP2240-1G
3-Pyrroline hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Pyrroline hydrochloride


Formule: C₄H₇N·HCl
MW: 105,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD09991892
Numéro CAS: 63468-63-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14b05a696977c1cc2f6cf72995ac8fa4c402c454&vid=14b05a696977c1cc2f6cf72995ac8fa4c402c454&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité