Polycondensation product of N-(1,3-Dimethylbutylidene)-3-(triethoxysilyl)propylamine
Fournisseur: TCI
Danger
P2242-25ML
TCIAP2242-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAP2242-25ML
Polycondensation product of N-(1,3-Dimethylbutylidene)-3-(triethoxysilyl)propylamine
Polycondensation product of N-(1,3-Dimethylbutylidene)-3-(triethoxysilyl)propylamine
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Total Nitrogen 4.3 to 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité