1,2-Diphenyl-1-butanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Diphenyl-1-butanone, 2-Phenylbutyrophenone, 1,2-Diphenylbutan-1-one
P2269-5G
TCIAP2269-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAP2269-5G
1,2-Diphenyl-1-butanone ≥98.0% (par GC)
1,2-Diphenyl-1-butanone
Formule: C₁₆H₁₆O
MW: 224,3000 g/mol
Point d'ébullition: 324°C
Numéro MDL: MFCD00010344
Numéro CAS: 16282-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f5e5beebc7e0687d53caf6b384760864df185ed&vid=9f5e5beebc7e0687d53caf6b384760864df185ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité