Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pheniramine maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine maleate

P2271-25G
TCIAP2271-25GEA 0 EUR InStock
TCIAP2271-25G
Pheniramine maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pheniramine maleate


Formule: C₂₀H₂₄N₂O₄
MW: 356,422 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079250
Numéro CAS: 132-20-7
EINECS: 205-051-4
Merck Index: 14,07235
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b2a456fc0ad127ad0afd78f3a36a6feefbf2d3c&vid=9b2a456fc0ad127ad0afd78f3a36a6feefbf2d3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité