Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Propargyl-PEG5-NHS ester

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Succinimidyl 4,7,10,13,16-Pentaoxanonadec-18-ynoate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 4,7,10,13,16-pentaoxanonadec-18-yn-1-oate, 4,7,10,13,16-Pentaoxanonadec-18-ynoic acid N-Succinimidyl ester, Alkyne-PEG5-NHS ester

P2283-25MG
TCIAP2283-25MGEA 101 EUR InStock
TCIAP2283-25MG
Propargyl-PEG5-NHS ester
Propargyl-PEG5-NHS ester


Formule: C₁₈H₂₇NO₉
MW: 401,41 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22574798
Numéro CAS: 1393330-40-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=022820c5d54bee8dbe1e7daa0a0af22233cd20fb&vid=022820c5d54bee8dbe1e7daa0a0af22233cd20fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Elemental analysis (Nitrogen) 3.20 to 3.80 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité