Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-1-(3-Pyridylthiocarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-PyT-C

P2298-100MG
TCIAP2298-100MGEA 147 EUR InStock
TCIAP2298-100MG
(R)-1-(3-Pyridylthiocarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-1-(3-Pyridylthiocarbamoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid


Formule: C₁₁H₁₃N₃O₂S
MW: 251,30 g/mol
Numéro CAS: 1443438-29-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b4ddcec8d4b215b8df09153e12263677f3ea740&vid=9b4ddcec8d4b215b8df09153e12263677f3ea740&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +58.0 to +62.0 deg (C=1, 6mol/l HCl)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité