Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-[2-(2-Pyridyl)phenyl]-5H-pyrido[3,2-b]indole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P2307-100MG
TCIAP2307-100MGEA 153 EUR InStock
TCIAP2307-100MG
8-[2-(2-Pyridyl)phenyl]-5H-pyrido[3,2-b]indole ≥98.0% (par GC)
8-[2-(2-Pyridyl)phenyl]-5H-pyrido[3,2-b]indole


Formule: C₂₂H₁₅N₃
MW: 321,38 g/mol
Numéro CAS: 1251503-35-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f085e5317c90049250538979e6bd0121ad45af72&vid=f085e5317c90049250538979e6bd0121ad45af72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité