Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans,trans-4'-Pentyl-4-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (trans,trans)-4-Pentyl-4'-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,1'-bi(cyclohexane), trans,trans-4'-Amyl-4-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl

P2319-5G
TCIAP2319-5GEA 105 EUR InStock
TCIAP2319-5G
trans,trans-4'-Pentyl-4-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4'-Pentyl-4-(3,4,5-trifluorophenyl)bicyclohexyl


Formule: C₂₃H₃₃F₃
MW: 366,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD17019208
Numéro CAS: 137644-54-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fb5b205e87ae9a0890e484a7e767740b32e0688&vid=9fb5b205e87ae9a0890e484a7e767740b32e0688&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
Mesomorphic range 85.0 to 103.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité