Prochlorperazine maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P2368-5G
TCIAP2368-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAP2368-5G
Prochlorperazine maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Prochlorperazine maleate
Formule: C₂₀H₂₄ClN₃S·2C₄H₄O₄
MW: 606,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069330
Numéro CAS: 84-02-6
EINECS: 201-511-3
Merck Index: 14,07761
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c04e8231f1ca2971659fa98fdb9e150188ae043&vid=1c04e8231f1ca2971659fa98fdb9e150188ae043&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité