Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenanthro[1,2-b:8,7-b']dithiophene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P2383-100MG
TCIAP2383-100MGEA 136 EUR InStock
TCIAP2383-100MG
Phenanthro[1,2-b:8,7-b']dithiophene ≥98.0% (par GC)
Phenanthro[1,2-b:8,7-b']dithiophene


Formule: C₁₈H₁₀S₂
MW: 290,40 g/mol
Numéro CAS: 1491133-64-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4026e464aab03cf9964408b9af2143f2cfb486b7&vid=4026e464aab03cf9964408b9af2143f2cfb486b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité