Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dodecahydrofluorene (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Perhydrofluorene

P2393-1G
TCIAP2393-1GEA 141 EUR InStock
TCIAP2393-1G
Dodecahydrofluorene (mixture of isomers) ≥97.0% (par GC)
Dodecahydrofluorene (mixture of isomers)


Formule: C₁₃H₂₂
MW: 178,32 g/mol
Point d'ébullition: 253°C
Point de fusion: 15°C
Densité: 0.95
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00001161
Numéro CAS: 5744-03-6
EINECS: 227-268-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8088302bdefce0663a1e329c4a982708d3391ed1&vid=8088302bdefce0663a1e329c4a982708d3391ed1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité