Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-Pseudouridine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Pseudouridine, 5-((2S,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

P2396-50MG
TCIAP2396-50MGEA 282 EUR InStock
TCIAP2396-50MG
β-Pseudouridine ≥98.0% (par HPLC)
β-Pseudouridine


Formule: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244,20 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038458
Numéro CAS: 1445-07-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7045f7686b9b622bea4edd2204f51ae274916155&vid=7045f7686b9b622bea4edd2204f51ae274916155&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.90 to 12.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité