Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyridine-2-sulphonyl Fluoride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: PyFluor

P2398-5G
TCIAP2398-5GEA 207 EUR InStock
TCIAP2398-5G
Pyridine-2-sulphonyl Fluoride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Pyridine-2-sulphonyl Fluoride


Formule: C₅H₄FNO₂S
MW: 161,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09265513
Numéro CAS: 878376-35-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08924bcf457731afa7c7211b4018c74cda4d20df&vid=08924bcf457731afa7c7211b4018c74cda4d20df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité