Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(1-Propynyl)pyridine-3-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention

P2403-1G
TCIAP2403-1GEA 227 EUR InStock
TCIAP2403-1G
5-(1-Propynyl)pyridine-3-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-(1-Propynyl)pyridine-3-boronic acid


Formule: C₈H₈BNO₂
Numéro MDL: MFCD18258851
Numéro CAS: 917471-30-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eccb9536e4b7d0d061888d39ea6fb622e045ec62&vid=eccb9536e4b7d0d061888d39ea6fb622e045ec62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 112.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité