Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans,trans-4'-Pentylbicyclohexyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans-4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans,trans-4'-Pentyl-1,1'-bicyclohexane-4-carboxylic acid, trans,trans-4'-Amylbicyclohexyl-4-carboxylic acid, trans-4-(trans-4-Amylcyclohexyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans,trans-4'-Amyl-1,1'-bicyclohexane-4-carboxylic acid

P2437-5G
TCIAP2437-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAP2437-5G
trans,trans-4'-Pentylbicyclohexyl-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4'-Pentylbicyclohexyl-4-carboxylic acid


Formule: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD05864408
Numéro CAS: 65355-33-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b89d7e7afaccedea2e5e0059a06c7adc329e8e48&vid=75caa50f84bb3a21b2e795e99097e30e526b28d9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Mesomorphic range 225.0 to 247.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité