Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3,3,8-Pentamethyl-5-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-g]quinolin-7(8H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2,3,8-Tetrahydro-1,2,3,3,8-pentamethyl-5-(trifluoromethyl)-7H-pyrrolo[3,2-g]quinolin-7-one, LD 473

P2441-200MG
TCIAP2441-200MGEA 120 EUR InStock
TCIAP2441-200MG
1,2,3,3,8-Pentamethyl-5-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-g]quinolin-7(8H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,2,3,3,8-Pentamethyl-5-(trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-g]quinolin-7(8H)-one


Formule: C₁₇H₁₉F₃N₂O
MW: 324,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467063
Numéro CAS: 58721-74-7
EINECS: 261-404-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Molar extinction coefficient min. 21500 (EtOH, 385 to 390nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité