Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Cyanophenyl)piperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P2448-5G
TCIAP2448-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAP2448-5G
1-(2-Cyanophenyl)piperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2-Cyanophenyl)piperazine


Formule: C₁₁H₁₃N₃
Point d'ébullition: 292°C
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00040793
Numéro CAS: 111373-03-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité