Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Phenylisonicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Phenylpyridine-4-carboxylic acid, 2-Phenylisonicotinic acid

P2453-1G
TCIAP2453-1GEA 178 EUR InStock
TCIAP2453-1G
2-Phenylisonicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Phenylisonicotinic acid


Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,2100 g/mol
Numéro MDL: MFCD03086008
Numéro CAS: 55240-51-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité