Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phosphonobenzoic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Carboxyphenylphosphonic acid

P2459-200MG
TCIAP2459-200MGEA 97.9 EUR InStock
TCIAP2459-200MG
4-Phosphonobenzoic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Phosphonobenzoic acid


Formule: C₇H₇O₅P
MW: 202,10 g/mol
Point de fusion: 378°C
Numéro MDL: MFCD00159431
Numéro CAS: 618-21-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2baa1c1849e0991540216925a31a16dd0a918f08&vid=2baa1c1849e0991540216925a31a16dd0a918f08&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité