Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans,trans-4-n-Propyl-4'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: rel-(1S,4R)-4-Propyl-4'-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-1,1'-bi(cyclohexane), trans,trans-4'-Propyl-4-(4-trifluoromethoxyphenyl)bicyclohexyl

P2464-1G
TCIAP2464-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAP2464-1G
trans,trans-4-n-Propyl-4'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4-n-Propyl-4'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]bicyclohexyl


Formule: C₂₂H₃₁F₃O
MW: 368,484 g/mol
Numéro MDL: MFCD20488041
Numéro CAS: 133937-72-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 66 to 156 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité