Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Phenyl-5,12-dihydroindolo[3,2-a]carbazole ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

P2498-1G
TCIAP2498-1GEA 118 EUR InStock
TCIAP2498-1G
5-Phenyl-5,12-dihydroindolo[3,2-a]carbazole ≥98.0% (par HPLC)
5-Phenyl-5,12-dihydroindolo[3,2-a]carbazole


Formule: C₂₄H₁₆N₂
MW: 332,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD28975052
Numéro CAS: 1247053-55-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité