Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Phenyl-2-thiophenecarbaldehyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Phenylthiophene-2-carbaldehyde, 5-Phenylthiophene-2-carboxaldehyde

P2501-1G
TCIAP2501-1GEA 138 EUR InStock
TCIAP2501-1G
5-Phenyl-2-thiophenecarbaldehyde ≥98.0% (par GC)
5-Phenyl-2-thiophenecarbaldehyde


Formule: C₁₁H₈OS
MW: 188,25 g/mol
Point d'ébullition: 203°C
Numéro MDL: MFCD01151752
Numéro CAS: 19163-21-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Acid Value max. 3.0

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité