Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Phenyl-1H-indole ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

P2503-1G
TCIAP2503-1GEA 141 EUR InStock
TCIAP2503-1G
1-Phenyl-1H-indole ≥98.0% (sur base azote total)
1-Phenyl-1H-indole


Formule: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Numéro MDL: MFCD00123280
Numéro CAS: 16096-33-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47fc783283dc086a93a9f8ecdfe1fb4cc0276be3&vid=47fc783283dc086a93a9f8ecdfe1fb4cc0276be3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité