Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-alpha-D-mannopyranoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate

P2521-5G
TCIAP2521-5GEA 233 EUR InStock
TCIAP2521-5G
Phenyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-alpha-D-mannopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Phenyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-alpha-D-mannopyranoside


Formule: C₂₀H₂₄O₉S
MW: 440,46 g/mol
Point de fusion: 85°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862644
Numéro CAS: 108032-93-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité