2-Oleoyl-1-palmitoyl-Sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol)sodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: POPG, 1-Palmitoyl-2-oleyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt, POPG sodium salt, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) (sodium salt), POPG-Na, 1-Palmitoyl-2-oleoyl phosphatidylglycerol sodium salt, Sodium 2,3-dihydroxypropyl ((R)-2-(oleoyloxy)-3-(palmitoyloxy)propyl) phosphate(Z), Sodium 2,3-Dihydroxypropyl [2-(Oleoyloxy)-3-(palmitoyloxy)propyl] phosphate
P2522-250MG
TCIAP2522-250MGEA 239 EUR InStock
TCIAP2522-250MG
2-Oleoyl-1-palmitoyl-Sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol)sodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Oleoyl-1-palmitoyl-Sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol)sodium salt
Formule: C₄₀H₇₆NaO₁₀P
MW: 771,002 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00674290
Numéro CAS: 268550-95-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=992644ea5a2fe3895ba40ce980e90e4954266e93&vid=992644ea5a2fe3895ba40ce980e90e4954266e93&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 94.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité