Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Pyridin-2-ylmethyl)phosphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P2526-200MG
TCIAP2526-200MGEA 130 EUR InStock
TCIAP2526-200MG
(Pyridin-2-ylmethyl)phosphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(Pyridin-2-ylmethyl)phosphonic acid


Formule: C₆H₈NO₃P
MW: 173,11 g/mol
Point de fusion: 287°C
Numéro MDL: MFCD16877725
Numéro CAS: 80241-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afc3375f6b050866eb28040f2b55d6696430be85&vid=afc3375f6b050866eb28040f2b55d6696430be85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité