Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Poly(tert-Butyl Acrylate)-block-Poly(styrene) (Copolymer, 10:11)

Fournisseur: TCI

P2554-200MG
TCIAP2554-200MGEA 110 EUR InStock
TCIAP2554-200MG
Poly(tert-Butyl Acrylate)-block-Poly(styrene) (Copolymer, 10:11)
Poly(tert-Butyl Acrylate)-block-Poly(styrene)


Numéro CAS: 697765-49-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Molecular weight of number average 17,000 to 23,000
Molecular weight distribution 1.00 to 1.40

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité