Poly(tert-Butyl Acrylate)-block-Poly(styrene) (Copolymer, 10:25)
Fournisseur: TCI
P2555-200MG
TCIAP2555-200MGEA 110 EUR InStock
TCIAP2555-200MG
Poly(tert-Butyl Acrylate)-block-Poly(styrene) (Copolymer, 10:25)
Poly(tert-Butyl Acrylate)-block-Poly(styrene)
Numéro CAS: 697765-49-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Molecular weight of number average 33,000 to 38,000
Molecular weight distribution 1.00 to 1.40
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité